Sterilisation Boxes for Pipettes
Pipette box for the storage of pipettes (235 - 305 mm)
Katalognr. BRND28925
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
These pipette boxes made of aluminum are ideal for the storage and sterilisation of pipettes with different lengths.
- With inner silicone coating
- Very good temperature resistance
- Very good chemical resistance
Technische Daten
- Bezeichnung:Pipette box for the storage of pipettes (235 - 305 mm)
- Seq:02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.