AuftragsverfolgungKontakt
Shaking water baths, Precision™
Shaking water baths, Precision™
Shallow shaking water bath, 15 L, Precision™ SWB 15S
Katalognr. HAKATSSWB15S
Anbieter:   THERMO ELECTRON LED
Shaking water baths, Precision™
Katalognr. HAKATSSWB15S
Shaking water baths, Precision™
Shaking water baths, Precision™
Shallow shaking water bath, 15 L, Precision™ SWB 15S
Preis
SFr. 2’900.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision™ water baths support a range of sensitive life science and QA/QC applications, from warming fragile reagents to tissue culturing and genetics sequencing.
  • Coil-free interior for easy cleaning
  • Four temperature and shaking speed presets
  • Audible alarms protect work
  • Auto-on and auto-off detectors
  • Low-fluid detection
  • Monitor with icon based graphic display
The shallow form shaking bath has a removable tray that allows it to be used with smaller sample containers. Dubnoff shaking water baths are designed specifically for applications that require samples to be incubated in a controlled atmosphere.
Delivery information: Supplied with one large and two small gassing hoods, stainless steel gable cover and shaking tray. Please note flask clips and fasteners must be ordered separately.
Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Shallow shaking water bath, 15 L, Precision™ SWB 15S
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    HAKATSSWB15S
  • Temperaturkonstanz:
    ±0,1 %
  • Modell:
    Precision™ SWB 15S
  • B×T×H:
    632×394×249 mm
  • Temperaturstabilität:
    ±0,5 °C
  • Temperaturbereich:
    5...100 °C
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3166189
    Clip fastener
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST - SFr. 144.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3161597
    Test tube tray, 13 - 25 mm, 127×259 mm
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 842.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3161599
    Flask tray, 25 ml, 127×259 mm
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 861.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3162640
    Large gassing hood, 285×288 mm
    TSSWB15S, TSDUB15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 383.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3164717
    High wall tray, large, 285,75×609,6×190,5 mm
    TSSWB27
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 677.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3166198
    Flask clip (without clip fastener), for 50 ml flasks
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 93.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3166221
    Flask clip (without clip fastener), for 125 ml flasks
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 75.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3166227
    Flask clip (without clip fastener), for 25 ml flasks
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 75.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3162639
    Small gassing hood, 142×288 mm
    TSSWB15S, TSDUB15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 269.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3164716
    High wall tray, small, 285,75×317,5×190,5 mm
    TSSWB15, TSSWB15S, TSDUB15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 570.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3166184
    Microfuge tube rack, 0,5 ml, 127×101×39 mm
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 311.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3166185
    Microfuge tube rack, 1 ml, 127×101×39 mm
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 295.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3166199
    Flask clip (without clip fastener), for 500 ml flasks
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 75.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3166216
    Test tube clips, for 13 - 25 mm tubes
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 95.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3166200
    Flask clip (without clip fastener), for 1000 ml flasks
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 211.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAKA3166566
    Flask clip (without clip fastener), for 250 ml flasks
    TSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 72.30