Shaking water baths, Precision™
Shaking water bath, 15 L, Precision™ SWB 15
Katalognr. HAKATSSWB15
Anbieter: THERMO ELECTRON LED
Direkt zu
Product Details & Documents
Precision™ water baths support a range of sensitive life science and QA/QC applications, from warming fragile reagents to tissue culturing and genetics sequencing.
- Coil-free interior for easy cleaning
- Four temperature and shaking speed presets
- Audible alarms protect work
- Auto-on and auto-off detectors
- Low-fluid detection
- Monitor with icon based graphic display
The shallow form shaking bath has a removable tray that allows it to be used with smaller sample containers. Dubnoff shaking water baths are designed specifically for applications that require samples to be incubated in a controlled atmosphere.
: Supplied with one large and two small gassing hoods, stainless steel gable cover and shaking tray. Please note flask clips and fasteners must be ordered separately.
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Bezeichnung:Shaking water bath, 15 L, Precision™ SWB 15
- Seq:01
- Cat. No.:HAKATSSWB15
- Temperaturkonstanz:±0,1 %
- Modell:Precision™ SWB 15
- B×T×H:632×394×249 mm
- Temperaturstabilität:±0,5 °C
- Temperaturbereich:5...100 °C
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA3166189Clip fastenerTSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15Einloggen für Verfügbarkeit1 * 25 ST - SFr. 144.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA3161597Test tube tray, 13 - 25 mm, 127×259 mmTSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 842.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA3161599Flask tray, 25 ml, 127×259 mmTSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 861.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA3162640Large gassing hood, 285×288 mmTSSWB15S, TSDUB15Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 383.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA3164717High wall tray, large, 285,75×609,6×190,5 mmTSSWB27Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 677.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA3166198Flask clip (without clip fastener), for 50 ml flasksTSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 93.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA3166221Flask clip (without clip fastener), for 125 ml flasksTSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 75.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA3166227Flask clip (without clip fastener), for 25 ml flasksTSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 75.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA3162639Small gassing hood, 142×288 mmTSSWB15S, TSDUB15Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 269.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA3164716High wall tray, small, 285,75×317,5×190,5 mmTSSWB15, TSSWB15S, TSDUB15Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 570.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA3166184Microfuge tube rack, 0,5 ml, 127×101×39 mmTSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 311.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA3166185Microfuge tube rack, 1 ml, 127×101×39 mmTSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 295.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA3166199Flask clip (without clip fastener), for 500 ml flasksTSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 75.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA3166216Test tube clips, for 13 - 25 mm tubesTSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 95.60
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA3166200Flask clip (without clip fastener), for 1000 ml flasksTSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 211.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- HAKA3166566Flask clip (without clip fastener), for 250 ml flasksTSSWB15, TSSWB27, TSSWB15S, TSDUB15Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 72.30