AuftragsverfolgungKontakt
Precision™ General purpose water baths
Precision™ General purpose water baths
General purpose water bath, GP 05, 300 W, Ambient...100 °C, ±0,1 °C, 5 L, 154×300×150 mm, 246×355×232 mm
Codice catalogo HAKATSGP05
Nome del fornitore:   THERMO ELECTRON LED
Precision™ General purpose water baths
Codice catalogo HAKATSGP05
Nome del fornitore:  THERMO ELECTRON LED
Precision™ General purpose water baths
Precision™ General purpose water baths
General purpose water bath, GP 05, 300 W, Ambient...100 °C, ±0,1 °C, 5 L, 154×300×150 mm, 246×355×232 mm
Price
SFr. 1’030.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision™ general purpose water baths are designed to maintain water temperature from ambient to 100 °C.
  • Smaller footprint, compared to previous models, frees up valuable benchtop space
  • Advanced microprocessor controller is designed for extended functionality
  • Protects work with audible alarms
  • Conveniently save commonly used settings with four temperature presets
These rugged, high-performance baths range from 2 to 28 litres, including shallow models. Over-temperature safety circuitry is designed to prevent thermal runaway, while new auto-on and auto-off timers allow you to optimize operation schedules. Benefit from outstanding chemical and corrosion resistance with epoxy powder-coated exterior, easily clean the chamber with its seamless stainless steel interior.
The temperature uniformity lies at a range of ±0,2 °C.
Electrical information: 100 to 115 V/200 to 230 V, 50/60 Hz
Certifications: cULus Listed, CE compliant, US FDA Class I Medical Device.
Informazioni per l'ordine: Baths come with clear polycarbonate gable cover, diffuser tray, drain hose and rubber duck. Includes a setting for thermal beads. Comes with N5-15 Plug.
Documents
Specifiche
  • Temperaturbereich:
    Ambient...100 °C
  • Kapazität:
    5 L
  • Bezeichnung:
    General purpose water bath, GP 05, 300 W
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    246×355×232 mm
  • Bad B×T×H:
    154×300×150 mm
  • Temp.-Konst.:
    ±0,1 °C
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Für
    Disponibilità
    Price
  • HAKA1546230Q
    Concentric ring cover, 4 holes
    GP10
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 783.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Für
    Disponibilità
    Price
  • HAKA1546231Q
    Concentric ring cover, 6 holes
    GP20, GP28
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’010.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Für
    Disponibilità
    Price
  • HAKATSGPACL05
    Polycarbonate gable cover
    GP05, GP2S
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 241.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Für
    Disponibilità
    Price
  • HAKATSGPACL10
    Polycarbonate gable cover
    GP10
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 277.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Für
    Disponibilità
    Price
  • HAKATSGPACL20
    Polycarbonate gable cover
    GP20, GP28
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 304.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Für
    Disponibilità
    Price
  • HAKA3161601
    Stainless steel test tube rack
    GP20, GP28
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 521.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Für
    Disponibilità
    Price
  • HAKAGPSSL20
    Stainless steel gable cover
    GP20, GP28
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 486.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Für
    Disponibilità
    Price
  • HAKATSGPACL02
    Polycarbonate gable cover
    GP02
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 211.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Für
    Disponibilità
    Price
  • HAKA3166183
    Stainless steel Petri dish rack
    GP20, GP28
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 409.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Für
    Disponibilità
    Price
  • HAKAGPSSL02
    Stainless steel gable cover
    GP02
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 400.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Für
    Disponibilità
    Price
  • HAKAGPSSL05
    Stainless steel gable cover
    GP05, GP2S
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 439.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Bezeichnung
    Für
    Disponibilità
    Price
  • HAKAGPSSL10
    Stainless steel gable cover
    GP10
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 451.00
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..