AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionsthermometer | Avantor
Präzisionsthermometer
, 0…+100 °C, ±0,1%, 550 mm, 9,0 - 9,5 mm
Katalognr. AMARL26004-FL/CC4
Anbieter:   Amarell
Präzisionsthermometer
Katalognr. AMARL26004-FL/CC4
Anbieter:  Amarell
Präzisionsthermometer
Präzisionsthermometer
, 0…+100 °C, ±0,1%, 550 mm, 9,0 - 9,5 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Laborthermometer, ganz eintauchend, Einschlussform, eichfähig. Rote Füllung.
  • Sicher und umweltfreundlich
  • Labor-Milchglasskala
  • Kapillare unbelegt
Dokumente
Technische Daten
  • Ø:
    9,0 - 9,5 mm
  • Länge:
    550 mm
  • Seq:
    06
  • Genauigkeit:
    ±0,1%
  • Messbereich:
    0…+100 °C