AuftragsverfolgungKontakt
Rectangular cuvettes | Avantor
Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 2,5 ml, 10 mm, UV silica
Katalognr. SCLI80-2002-58
Anbieter:   BIOCHROM
Rectangular cuvettes
Katalognr. SCLI80-2002-58
Anbieter:  BIOCHROM
Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 2,5 ml, 10 mm, UV silica
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Volumen:
    2,5 ml
  • Fenstermaterial:
    UV silica
  • Bezeichnung:
    Rectangular cell with lid
  • Höhe:
    45 mm
  • Seq:
    06