Einwegküvetten
Einwegküvetten, Ultramikro, 70 µl, 10 mm, UV-Kunststoff
Katalognr. SCLI80-3000-81
Anbieter: BIOCHROM
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
- Lichtweg:10 mm
- Typ:Ultramikro
- Volumen:70 µl
- Fenstermaterial:UV-Kunststoff
- Bezeichnung:Einwegküvetten
- Seq:004