Einwegküvetten
Einwegküvetten, Halbmikro, 800 µl, 10 mm, UV-Kunststoff
Katalognr. SCLI80-3000-77
Anbieter: BIOCHROM
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
- Lichtweg:10 mm
- Typ:Halbmikro
- Volumen:800 µl
- Fenstermaterial:UV-Kunststoff
- Bezeichnung:Einwegküvetten
- Seq:011