AuftragsverfolgungKontakt
Rectangular cuvettes
Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 2 ml, 10 mm, Optisches Glas
Katalognr. SCLI80-2003-87
Anbieter:   BIOCHROM
Rectangular cuvettes
Katalognr. SCLI80-2003-87
Anbieter:  BIOCHROM
Rectangular cuvettes
Rectangular cell with lid, 45 mm, 2 ml, 10 mm, Optisches Glas
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Volumen:
    2 ml
  • Fenstermaterial:
    Optisches Glas
  • Bezeichnung:
    Rectangular cell with lid
  • Höhe:
    45 mm
  • Seq:
    05