AuftragsverfolgungKontakt
Elektrodenkabel
InLab® Kabel, MultiPin-DIN/RCA, 1,2 m, 1,2 m
Katalognr. 661-0253
Anbieter:   Mettler - Toledo
Elektrodenkabel
Katalognr. 661-0253
Anbieter:  Mettler - Toledo
Elektrodenkabel
Elektrodenkabel
InLab® Kabel, MultiPin-DIN/RCA, 1,2 m, 1,2 m
Preis
SFr. 166.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Elektrodenkabel sind für den Anschluss von Mettler-Sensoren an nahezu jedes Messgerät konzipiert.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    InLab® Kabel, MultiPin-DIN/RCA, 1,2 m
  • Länge:
    1,2 m
  • Seq:
    154