AuftragsverfolgungKontakt
Temperiersysteme, PRESTO®
W50t, –50...+250 °C, ±0,05...0,1 °C, 12 kW, 7; 7; 7,5; 6,5; 5; 3; 1,8; 0,6 kW, R452A, 530×665×1260 mm, 210 kg
  461-1006
Temperiersysteme, PRESTO®
  461-1006
Temperiersysteme, PRESTO®
Temperiersysteme, PRESTO®
W50t, –50...+250 °C, ±0,05...0,1 °C, 12 kW, 7; 7; 7,5; 6,5; 5; 3; 1,8; 0,6 kW, R452A, 530×665×1260 mm, 210 kg
SFr. 42’180.00
1 * 1 ST
PRESTO®-Systeme decken mit hoher Kühl- und Heizleistung einen Arbeitstemperaturbereich von −93 bis +250 °C ab. Diese Instrumente können exotherme und endotherme Reaktionen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit kompensieren, sie zeichnen sich durch hohe Durchflussraten, konstanten Druck und einen kontrollierten Pumpendruckaufbau aus. Änderungen in der Temperatursteuerung der Flüssigkeitsviskosität werden dynamisch ausgeglichen. Permanente interne Überwachung und selbstschmierende Pumpen tragen zu einer langen Lebensdauer bei. Das integrierte Touchpanel gibt dem Benutzer eine klare Sicht auf wichtige Informationen. Steuerung durch Antippen über den Touchscreen. Mehrere Schnittstellen ermöglichen die Fernsteuerung des PRESTO® über Netzwerke und in übergeordneten Steuerungssystemen. Die drahtlose Fernbedienung des neuen PRESTO® kann ganz einfach mit der Wireless TEMP-Produktreihe erfolgen.
  • Bedienung durch Antippen über den 14,4-cm-Farb-Touchscreen
  • Bis zu drei Benutzerebenen mit Kennwortmanagement
  • USB (Host und Gerät), Ethernet und SD-Karteneinschub
  • Die Geräte sind flüsterleise und im Betrieb kaum hörbar
  • Die Befüllöffnung befindet sich an der Oberseite
  • Auswahl an Modellen mit umweltfreundlichem, natürlichem Kühlmittel
Max. Flussrate/max. Druck:
A30: 25 L/min, 0,5 bar
A38/A41/W41: 0 to 50 L/min, 0,1 to 1,6 bar
A40/W40, A80/W80: 16 to 40 L/min, 0,3 to 1,7 bar
A45/A45t/W50/W50t: 35 to 76 L/min, 0,48 to 3,2 bar
A70: 0 to 40 L/min, 0,1 to 1,7 bar W91/W92 (t/tt): 26 to 80 L/min, 0,5 to 3,0 bar W91×/W92× (t/tt): 18 to 70 L/min, 0,8 to 5,5 bar
W93: 0 to 80 L/min, 0,1 to 3 bar W93x: 0 to 70 L/min, 0,1 to 5,5 bar.
 : Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten. Für ausführliche Informationen zum Zubehör siehe unsere Webseite.
 : Kälteleistung bei +200, +100, +20, 0, −10, −20, −30 und −40 °C. W91/W92/W93 (t/tt/x): Kälteleistung bei  +200, +100, +20, 0, –20, –40, –60 und −80 °C.
  • Heizleistung:
    12 kW
  • Temperaturbereich:
    –50...+250 °C
  • Gewicht:
    210 kg
  • Seq:
    012
  • B×T×H:
    530×665×1260 mm
  • Refrigerant:
    R452A
  • Kühl-Leistung:
    7; 7; 7,5; 6,5; 5; 3; 1,8; 0,6 kW
  • Temp.-Konst.:
    ±0,05...0,1 °C
  • Typ:
    W50t
Accessories
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890052
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf M16×1 Außengewinde
    Alle Einheiten der New Presto® Serie
    1 * 2 ST - SFr. 168.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890065
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf Schlauch ½"
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 222.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890066
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf Schlauch 1"
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 222.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890067
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf M24×1,5 Innengewinde
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 244.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890068
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf M30×1,5 Außengewinde
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 269.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890069
    2× Adapter, M24×1,5 Außengewinde M30×1,5 Innengewinde
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 300.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890070
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf M30×1,5 Innengewinde
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 323.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890071
    2× Adapter, M24×1,5 Außengewinde M16×1 Innengewinde
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 275.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890084
    2× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf NPT ¾" Innengewinde
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 235.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8900020
    Profibus DP Schnittstelle, für Geräte mit RS232
    Alle New Presto® Serien
    1 * 1 ST - SFr. 1’610.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8900024
    RS485-Schnittstelle, für Geräte mit RS232
    Alle New Presto® Serien
    1 * 1 ST - SFr. 1’610.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8980772
    Drucksensor, 2 Fittings M30×1,5 männlich (−95…+250° C)
    Alle New Presto® Serien
    1 * 1 ST - SFr. 630.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8980773
    Drucksensor, 2 Fittings M38×1,5 männlich (−95…+250° C)
    Alle New Presto® Serien
    1 * 1 ST - SFr. 719.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8900105
    Elektronikmodul mit analogen Anschlüssen (Eingang, Ausgang, Standby)
    Alle New Presto® Serien
    1 * 1 ST - SFr. 601.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8980771
    Drucksensor, 2 Fittings M24×1,5 männlich (−95…+250° C)
    Alle New Presto® Serien
    1 * 1 ST - SFr. 607.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890064
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf Schlauch 3/8"
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 153.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890080
    2× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf M38×1,5 Außengewinde
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 274.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890081
    2× Adapter, M30×1,5 Außengewinde M38×1,5 Innengewinde
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 274.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890083
    2× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf NPT ¾" Außengewinde
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 266.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890085
    2× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf NPT 1" Außengewinde
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 235.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890086
    2× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf NPT 1" Innengewinde
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 258.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890087
    2× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf Schlauch 1"
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 208.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890063
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf Schlauch ¼"
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 153.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890082
    2× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf M38×1,5 Innengewinde
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 306.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8970815
    Schauglas, −100…+280° C, PN16/Klasse 230, 2 Fittings M30×1,5 männlich
    Alle New Presto® Serien
    1 * 1 ST - SFr. 1’590.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890062
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT 1" Außengewinde
    Alle Einheiten der New Presto® Serie
    1 * 2 ST - SFr. 234.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890110
    Adapter, M24×1,5 Außengewinde auf M24×1,5 Außengewinde
    Alle Einheiten der New Presto® Serie
    1 * 1 ST - SFr. 89.60
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890061
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT ¾" Außengewinde
    Alle Einheiten der New Presto® Serie
    1 * 2 ST - SFr. 234.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890060
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT 1/2" Außengewinde
    Alle Einheiten der New Presto® Serie
    1 * 2 ST - SFr. 234.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890059
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT 3/8" Außengewinde
    Alle Einheiten der New Presto® Serie
    1 * 2 ST - SFr. 159.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890058
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT ¼" Außengewinde
    Alle Einheiten der New Presto® Serie
    1 * 2 ST - SFr. 150.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890057
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT 1" Innengewinde
    Alle Einheiten der New Presto® Serie
    1 * 2 ST - SFr. 300.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890056
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT ¾" Innengewinde
    Alle Einheiten der New Presto® Serie
    1 * 2 ST - SFr. 266.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890055
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT ½" Innengewinde
    Einheiten der All New Presto® Serie
    1 * 2 ST - SFr. 238.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890054
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT 3/8" Innengewinde
    Alle Einheiten der New Presto® Serie
    1 * 2 ST - SFr. 238.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890053
    2× Adapter, M24×1,5 Innengewinde auf NPT ¼" Innengewinde
    Alle Einheiten der New Presto® Serie
    1 * 2 ST - SFr. 168.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890089
    2× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf M38×1,5 Innengewinde
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 450.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8890088
    2× Adapter, M30×1,5 Innengewinde auf M30×1,5 Innengewinde
    Alle New Presto® Serien
    1 * 2 ST - SFr. 330.00
  •  
    Bezeichnung
    Für
  • JULA8900025
    EtherCAT interface is a protocol converter from EtherCAT to RS232
    All New Presto® series units
    1 * 1 ST - SFr. 1’610.00