Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Luftkühler, CondenSyn™
Luftkühler, CondenSyn™
450 mm, B29 NS, B29 NS
Catalog # ASYNGB-C-450-B29
Supplier:   Asynt
Luftkühler, CondenSyn™
Catalog # ASYNGB-C-450-B29
Supplier:  Asynt
Luftkühler, CondenSyn™
Luftkühler, CondenSyn™
450 mm, B29 NS, B29 NS
Price
SFr. 382.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Kühler aus Borosilikatglas.
  • Robust und einfach zu reinigen
  • Geeignet für den Einsatz unter Vakuum
  • Leistungsstark und umweltfreundlich
  • Kein Risiko von Überschwemmungen
Die wasserfreie Kühlung verringert nicht nur die Umweltbelastung, sondern spart auch Wasserkosten.
200 mm recommended for use with flasks up to 100 mL in size (Not more than half full).
350 mm recommended for use with flasks up to 500 mL in size (Not more than half full).
450 mm recommended for use with flasks up to 1000 mL in size (Not more than half full).
Specifications
  • Kern:
    B29 NS
  • Mantellänge:
    450 mm
  • Hülse:
    B29 NS
  • Seq:
    12
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.