Bäder
, IB R 20 eco (nur Bad), ≤100 °C, 20 L, 504×317×151 mm, 552×365×167 mm
Katalognr. IKAA20004383
Anbieter: IKA
Direkt zu
Product Details & Documents
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution: Hinweis: Das Produkt ist ein rechteckiges Kunststoffbad ohne Thermostat; der Thermostatregler muss separat bestellt werden.
Technische Daten
- Temperaturbereich:≤100 °C
- Kapazität:20 L
- Seq:002
- B×T×H:552×365×167 mm
- Bad B×T×H:504×317×151 mm
- Typ:IB R 20 eco (nur Bad)
- Cat. No.:IKAA20004383