Bäder
, IB R 9 eco (nur Bad), ≤100 °C, 9 L, 307×239×151 mm, 356×287×167 mm
Katalognr. IKAA20004382
Anbieter: IKA
Direkt zu
Product Details & Documents
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution: Hinweis: Das Produkt ist ein rechteckiges Kunststoffbad ohne Thermostat; der Thermostatregler muss separat bestellt werden.
Technische Daten
- Temperaturbereich:≤100 °C
- Kapazität:9 L
- Seq:001
- B×T×H:356×287×167 mm
- Bad B×T×H:307×239×151 mm
- Typ:IB R 9 eco (nur Bad)
- Cat. No.:IKAA20004382