AuftragsverfolgungKontakt
Overalls, Secutex® pro 5/6 | Avantor
Overalls, Secutex® pro 5/6
Weiß, XXL
Katalognr. ZVGA30445-90
Overalls, Secutex® pro 5/6
Katalognr. ZVGA30445-90
Overalls, Secutex® pro 5/6
Overalls, Secutex® pro 5/6
Weiß, XXL
Preis
SFr. 99.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
This particulate resistant disposable overall made from PP-spun fabric and PE laminate protects against fine dusts and splashes of aggressive, liquid chemicals. The overall comes complete with a protective flap over the zip, elasticated hood, back, sleeves and ankles.
  • Generous cut provides excellent freedom of movement, making it extremely comfortable to wear
  • Permeable to air and water vapour
  • Flexible, lint-free, abrasion resistant and anti-static material
Farbe: Weiß.
Type 5/6, EN 1149, Cat. III/CE 01
Zertifizierung: CE 0624, Kat. III, Typ 5 + 6.
Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    XXL
  • Farbe:
    Weiß
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    ZVGA30445-90
  • Antistatisch:
    +
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Chemikalienschutz|Labor|Industrie