Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Eischip-Bereiter | Avantor

Eischip-Bereiter

Eismaschine ZBE 30-10 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (EU-Stecker), 30 L/24 h, 10 kg, 400×500×710 mm
Katalognr. 474-0139
Eischip-Bereiter
Katalognr. 474-0139
Anbieter:  
Eischip-Bereiter
Eischip-Bereiter

Eismaschine ZBE 30-10 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (EU-Stecker), 30 L/24 h, 10 kg, 400×500×710 mm

Product Details & Documents

Eismaschinen für geringe und niedrige Eismengen mit Speicher und sonstigem Zubehör. Diese Maschine ist perfekt für Krankenhäuser und Labors geeignet. ZIEGRA-Eis verfügt über eine ideale Temperatur von −0,5 °C. Daher friert es niemals zusammen. Selbst bei längerer Lagerung bleibt es stets körnig und frei verfügbar. Eischips sind aufgrund des geschlossenen Wassersystems hygienisch. Sie können aus demineralisiertem oder aus Leitungswasser hergestellt werden.

  • Der statische Evaporator verhindert das Auslaufen von Kühlflüssigkeiten
  • Verschiedene Eisgrößen erhältlich: Standard und Mikro
  • Kompakte Konstruktion und geringe Geräuschemission
  • Automatisches Anhalten, wenn der Speicher voll ist, automatisches Neustarten, wenn Eis entnommen wird

Two Eistypen für jedes Labormodell verfügbar:
Ziegra StandardIce schmilzt langsam und ist perfekt für medizinische Anwendungen und die Konservierung geeignet.
Ziegra MicroIce zum schnellen aber schonenden Kühlen auf 0 °C, z. B. für Reagenzgläser oder bei Zugabe zu Flüssigkeiten.

Maschine und Speicher aus Edelstahl.

Ziegra Micro-Ice as an option, provides quick but gentle cooling to 0 °C, e.g. for test tubes or when added to liquids.

Bestellinformationen: Vier Modelle - ZBE 70, 150, 250 und 350 haben keinen integrierten Speicher. Dies muss separat bestellt werden. Siehe Bestelltabelle unten.

Lieferinformationen: Alle Installationsanschlüsse inbegriffen.

Achtung! Bitte beachten: Ice storage bin must be ordered separately.

Technische Daten
  • Eiskapazität (l):
    30 L/24 h
  • Lagerkapazität:
    10 kg
  • Bezeichnung:
    Eismaschine ZBE 30-10 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (EU-Stecker)
  • Seq:
    23
  • B×T×H:
    400×500×710 mm
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 474-0061
    Wassergekühlter Kondensor
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 749.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.