AuftragsverfolgungKontakt
Tank liners, Corning® | Avantor
Tank liners, Corning®
560 L, LDPE, — mm
Katalognr. MDTC91-300-60
Anbieter:   Corning
Tank liners, Corning®
Katalognr. MDTC91-300-60
Anbieter:  Corning
Tank liners, Corning®
560 L, LDPE, — mm
Preis
SFr. 603.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Corning® tank liners are designed to fit cylindrical tanks.
  • Available in a range of sizes
Tank liners are manufactured from LDPE.
Technische Daten
  • Ø×H:
    — mm
  • Kapazität:
    560 L
  • Seq:
    06
  • Schlauchmaterial:
    LDPE