AuftragsverfolgungKontakt
Tank liners, Corning® | Avantor
Tank liners, Corning®
100 L, LDPE, 45,72×76,2 mm
Katalognr. MDTC91-300-25
Anbieter:   Corning
Tank liners, Corning®
Katalognr. MDTC91-300-25
Anbieter:  Corning
Tank liners, Corning®
100 L, LDPE, 45,72×76,2 mm
Preis
SFr. 89.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Corning® tank liners are designed to fit cylindrical tanks.
  • Available in a range of sizes
Tank liners are manufactured from LDPE.
Technische Daten
  • Ø×H:
    45,72×76,2 mm
  • Kapazität:
    100 L
  • Seq:
    03
  • Schlauchmaterial:
    LDPE