Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Tank liners, Corning® | Avantor

Tank liners, Corning®

50 L, LDPE, 33,02×68,58 mm
Katalognr. MDTC91-300-15
Anbieter:   Corning
Tank liners, Corning®
Katalognr. MDTC91-300-15
Anbieter:  Corning
Tank liners, Corning®

50 L, LDPE, 33,02×68,58 mm

Preis
SFr. 79.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Corning® tank liners are designed to fit cylindrical tanks.

  • Available in a range of sizes

Tank liners are manufactured from LDPE.

Technische Daten
  • Ø×H:
    33,02×68,58 mm
  • Kapazität:
    50 L
  • Seq:
    01
  • Schlauchmaterial:
    LDPE