Messkolben mit NS 29/32, 3000ml PE-Stopfen,DIN 12664, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Toleranzangabe, mit datierter Chargenkennung ISO 9000, mit Chargenzertifikat 1 * 1 ST
Katalognr. NEUB0293-10-300029
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Frequently Bought Together