Frocks, PP
Grün, XXL
N° de catalogue HOPE40.301V/05
Fournisseur: Medicom
Aller à
Product Details & Documents
These single-use hygiene frocks made from PP protect the working environment from particles coming from the operator's body (dander, hair, perspiration, etc.).
- With collar and long sleeves
- Elasticated cuffs
- Snap buttons
- Without pockets
Weight: 40 g/m²
Documents
Spécifications
- Konfektionsgröße:XXL
- Farbe:Grün
- Taschen:Ohne Taschen
- Cat. No.:HOPE40.301V/05
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Industrie
- Gewicht:40 g/m²