Schutzbrillen, Tracker
Anti-fog, anti-scratch, Gelb, Yellow PC
BOLETRACPSJ
Sportliche Brille mit stabilem PC-Rahmen, graugetönten PC-Gläsern, geraden Seitenbügeln mit Schutz nach oben und unten sowie einem verstellbaren Kopfband.
- Austauschbare Schaumstoff-Verstärkung mit indirekter Belüftung
- Verstellbares Kopfband und Bügelspitzen aus Kautschuk bieten sicheren Halt und optimalen Schutz
- Scheiben sind mit ALS beschichtet und somit beschlagfrei und kratzfest
- Gummierter Augenschutz bietet Schutz vor Staub und Partikeln
Gewicht: 52 g
EN 166
: EN 166
: Lieferung mit Beutel aus Mikrofaser
- Typ:Anti-fog, anti-scratch
- Farbe:Gelb
- Verglasung:Yellow PC