Präzisions-Aräometer nach Baumé
40 - 50 °Bé, 0,1 °Bé, 270 mm
N° de catalogue SCNL3211075-20
Fournisseur: Ludwig Schneider
Aller à
Product Details & Documents
Diese Präzisions-Aräometer nach Baumé eignen sich zur Kalibrierung.
- Ohne Thermometer
: Auf Anfrage mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
: In einer Vierkant-Kunststoffhülse.
Spécifications
- Länge:270 mm
- Seq:02
- Teilung:0,1 °Bé
- Messbereich:40 - 50 °Bé
- Cat. No.:SCNL3211075-20
- Referenztemperatur:20 °C