MicroThief Pulversammler
MicroThief Pulverprobenehmer, Edelstahl 316L, 500 mm, 0.01 - 0.10 ml
Katalognr. SAMP1074A-500
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Der MicroThief-Pulverprobenehmer ist für die Probenentnahme von sehr kleinen Volumina frei fließender Pulver konzipiert.
- Perfekt für die Probenentnahme von sehr kleinen Volumina
- Ideal für die Probenentnahme von Einzeldosen
- Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate
- Schnell lieferbar
- Ab Lager verfügbar
Der MicroThief ist ideal für die Entnahme von Proben sehr kleiner Volumina frei fließender Pulver und Granulate. Der Probenehmer ist in verschiedenen Längen erhältlich, sodass Punktproben aus unterschiedlichen Tiefen entnommen werden können. Der MicroThief besteht aus chemikalienbeständigem 316L-Edelstahl, der eine hervorragende chemische Beständigkeit aufweist.
Technische Daten
- Volumen:0.01 - 0.10 ml
- Bezeichnung:MicroThief Pulverprobenehmer
- Länge:500 mm
- Material:Edelstahl 316L