Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
PU-Clog, grün autoklavierbar 70 Min bei 134°C antistatischer Eigenschaften antirutsch Sohle gem. EN ISO 20347:2004/A1:2007 mit Stahlkappe, ohne Fersenriemen 1 * 1 PAAR
Katalognr. BSNC27711DIR/39-40
Anbieter:  Basan
PU-Clog, grün autoklavierbar 70 Min bei 134°C antistatischer Eigenschaften antirutsch Sohle gem. EN ISO 20347:2004/A1:2007 mit Stahlkappe, ohne Fersenriemen 1 * 1 PAAR
Katalognr. BSNC27711DIR/39-40
Anbieter:  Basan
Frequently Bought Together