VWR®, Probenschöpfer
Probenschöpfer, Blau, PP, 275 mm, 30 mm, 40 ml, Twist-off-Verschluss
Alle Probenschöpfer wurden aus blauem Polypropylen gefertigt und bestehen aus einem Behälter mit einem Schnappgriff.
- Behälter für Probenahme und -versand in einem; dadurch wird die Gefahr von Kreuzkontaminationen verhindert
- Mit Gammastrahlen sterilisiert und einzeln verpackt in einem versiegelten Schnellverschlussbeutel, um die Reinheit der Proben zu gewährleisten
: Erhältlich entweder mit Scharnierdeckel oder Schraubverschluss.
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
- Verschlussart:Twist-off-Verschluss
- Ø:30 mm
- Kapazität:40 ml
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Probenschöpfer
- Länge:275 mm
- Material:PP
- Seq:04