AuftragsverfolgungKontakt
1-Octadecanol NF
1-Octadecanol NF
Fiber drum, 45 kg
  SPCMST115-45KGBL
1-Octadecanol NF
  SPCMST115-45KGBL
 :  112-92-5
1-Octadecanol NF
Fiber drum, 45 kg
 :  112-92-5
1 * 45 kg
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
 :  Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
  •  :112-92-5
  •  :H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
  •  :MFCD00002823
  •  :270.5 g/mol
  •  :12,08960
  •  :336 °C (1013 hPa)
  •  :56…57 °C
  •  :0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :204-017-6
  • Assay:
    90% Min.
  • Packung:
    Fiber drum
  • VE:
    45 kg