1-Octadecanol NF
Fiber drum, 12 kg
Katalognr. SPCMST115-12KG
Anbieter: Spectrum Chemical
Direkt zu
Product Details & Documents
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Synonyme: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
- CAS Nummer:112-92-5
- Formel:H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00002823
- Molekulargewicht:270.5 g/mol
- Merck-Index:12,08960
- Siedepunkt:336 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:56…57 °C
- Dichte:0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-017-6
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay:90% Min.
Technische Daten
- Packung:Fiber drum
- VE:12 kg