AuftragsverfolgungKontakt
Agar, Pulver NF
Fiber drum, 25 kg
Katalognr. SPCMAG110-25KGBL
Anbieter:   Spectrum Chemical
Agar, Pulver NF
Katalognr. SPCMAG110-25KGBL
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  9002-18-0
Agar, Pulver NF
Agar, Pulver NF
Fiber drum, 25 kg
CAS Nummer:  9002-18-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Form: Powder
Synonyme:  Agar Agar
  • CAS Nummer:9002-18-0
  • MDL-Nummer:MFCD00081288
  • Merck-Index:13,00184
  • Schmelzender Platingehalt:90 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-658-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Fiber drum
  • VE:
    25 kg