Dextrin, gelb, Pulver
Poly bottle, 2,5 kg
Katalognr. SPCMDE138-2.5KG
Anbieter: Spectrum Chemical
Direkt zu
Product Details & Documents
Form: Yellow Powder
Synonyme: Dextrin
- CAS Nummer:9004-53-9
- Formel:(C₆H₁₂O₆)n
- MDL-Nummer:MFCD00081554
- Molekulargewicht:180.16 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-675-4
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Poly bottle
- VE:2,5 kg