AuftragsverfolgungKontakt
Cyclopentanone ≥99%
20 L
Katalognr. SPCMC1124-20LTBL
Entzündlich
Reizend
Anbieter:   Spectrum Chemical
Cyclopentanone ≥99%
Katalognr. SPCMC1124-20LTBL
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS Nummer:  120-92-3
Cyclopentanone ≥99%
20 L
CAS Nummer:  120-92-3
Preis
SFr. 1’900.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 L
Product Details & Documents
Cyclopentanone is a liquid that has an odor similar to peppermint and is devoid of color. It's an organic compound and a cyclic ketone that most often used as a fragrance.
GHS hazard : Flame;Exclamation mark
UN2245
  • CAS Nummer:120-92-3
  • Formel:C₅H₈O
  • MDL-Nummer:MFCD00001409
  • Molekulargewicht:84.12 g/mol
  • Dichte:0,951
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2245
  • ADR:3,III
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    99% min.
Technische Daten
  • VE:
    20 L
Technische Daten