AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Cystein
50 kg
  SPCMCY110-50KGBL
L(+)-Cystein
  SPCMCY110-50KGBL
 :  52-90-4
L(+)-Cystein
50 kg
 :  52-90-4
SFr. 12’550.00
1 * 50 kg
 :  H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
  •  :52-90-4
  •  :HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
  •  :MFCD00064306
  •  :121.16 g/mol
  •  :13,02810
  •  :254 °C (1013 hPa)
  •  :115 °C
  •  :1,523 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-158-2
  • Assay:
    98% Min.
  • VE:
    50 kg