L(+)-Cystein
50 kg
SPCMCY110-50KGBL
: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
- :52-90-4
- :HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
- :MFCD00064306
- :121.16 g/mol
- :13,02810
- :254 °C (1013 hPa)
- :115 °C
- :1,523 g/cm³ (20 °C)
- :Raumtemperatur
- :200-158-2
- Assay:98% Min.
- VE:50 kg