L(+)-Cystein
Fiber drum, 25 kg
N° de catalogue SPCMCY110-25KGBL
Fournisseur: Spectrum Chemical
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
- Numéro CAS:52-90-4
- Formule:HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
- Numéro MDL:MFCD00064306
- Poids moléculaire:121.16 g/mol
- Index Merck:13,02810
- Point d'ébullition:254 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:115 °C
- Densité:1,523 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Raumtemperatur
- EINECS:200-158-2
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:98% Min.
Spécifications
- Packung:Fiber drum
- VE:25 kg
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..