AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Cystein
L(+)-Cystein
Fiber drum, 25 kg
N° de catalogue SPCMCY110-25KGBL
Irritant
Fournisseur:   Spectrum Chemical
L(+)-Cystein
N° de catalogue SPCMCY110-25KGBL
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Numéro CAS:  52-90-4
L(+)-Cystein
Fiber drum, 25 kg
Numéro CAS:  52-90-4
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
  • Numéro CAS:52-90-4
  • Formule:HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
  • Numéro MDL:MFCD00064306
  • Poids moléculaire:121.16 g/mol
  • Index Merck:13,02810
  • Point d'ébullition:254 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:115 °C
  • Densité:1,523 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Raumtemperatur
  • EINECS:200-158-2
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay:
    98% Min.
Spécifications
  • Packung:
    Fiber drum
  • VE:
    25 kg
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..