AuftragsverfolgungKontakt
Scheidetrichter, rund | Avantor
Scheidetrichter, rund
1000 ml, 29/32 NS
Katalognr. KAVA426351940
Anbieter:   Kavalier
Scheidetrichter, rund
Katalognr. KAVA426351940
Anbieter:  Kavalier
Scheidetrichter, rund
Scheidetrichter, rund
1000 ml, 29/32 NS
Preis
SFr. 304.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Suitable for separation of particular phases of the mixture. With standard ground joint stopper.
Technische Daten
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Seq:
    02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..