[EN]STRAIGHT CONTAINER 180ML PP NAH102 1 * 264 ST
Katalognr. GOSSTP53C-012
Supplier: Corning
Frequently Bought Together
VWR® Gesichtstücher
Supplier: VWR Collection
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
Supplier: VWR Collection
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Supplier: HEATHROW
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Multiwell-Zellkulturplatten
Supplier: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Supplier: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Supplier: VWR Collection
Einwegspritzen, dreiteilig, HENKE-JECT®
Supplier: HENKE SASS WOLF
Container, conical, with screw cap, Corning® Gosselin™
Supplier: Corning