AuftragsverfolgungKontakt
Round handled needle holders
Clamping length of 7 mm, Edelstahl, 125 mm, Gerade, 0,6 mm
  FSCI12076-12
Marketsource
Round handled needle holders
  FSCI12076-12
Marketsource
Round handled needle holders
Round handled needle holders
Clamping length of 7 mm, Edelstahl, 125 mm, Gerade, 0,6 mm
SFr. 235.44
1 * 1 ST
  • Bezeichnung:
    Clamping length of 7 mm
  • Länge:
    125 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    02
  • Spitzenbreite:
    0,6 mm
  • Spitzenform:
    Gerade