AuftragsverfolgungKontakt
Becher, mit Griff, PP, Corning®
500 ml, 136 mm, 95 mm, 10 ml
  CORN1015P-500
 :   Corning
Becher, mit Griff, PP, Corning®
  CORN1015P-500
 :  Corning
Becher, mit Griff, PP, Corning®
Becher, mit Griff, PP, Corning®
500 ml, 136 mm, 95 mm, 10 ml
SFr. 162.00
1 * 12 ST
PP, durchscheinend.
  • Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
  • Bedruckt mit blauen Graduierungen
  • Mit Griff und Ausguss
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Anwendungen.
  • Ext.Ø:
    95 mm
  • Graduierungsintervall:
    10 ml
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    136 mm
  • Seq:
    02