AuftragsverfolgungKontakt
Becher, mit Griff, PP, Corning® | Avantor
Becher, mit Griff, PP, Corning®
2000 ml, 217 mm, 152 mm, 20 ml
Katalognr. CORN1015P-2L
Anbieter:   Corning
Becher, mit Griff, PP, Corning®
Katalognr. CORN1015P-2L
Anbieter:  Corning
Becher, mit Griff, PP, Corning®
Becher, mit Griff, PP, Corning®
2000 ml, 217 mm, 152 mm, 20 ml
Preis
243.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 8 ST
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
  • Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
  • Bedruckt mit blauen Graduierungen
  • Mit Griff und Ausguss
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Anwendungen.
Dokumente
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    152 mm
  • Graduierungsintervall:
    20 ml
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    217 mm
  • Seq:
    04