Becher, mit Griff, PP, Corning®
250 ml, 115 mm, 77 mm, 5 ml
Anbieter: Corning
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
- Bedruckt mit blauen Graduierungen
- Mit Griff und Ausguss
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Anwendungen.
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ext.Ø:77 mm
- Graduierungsintervall:5 ml
- Kapazität:250 ml
- Höhe:115 mm
- Seq:01