Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
PIG® clear cube Beutel-Notfall-Kit
PIG® clear cube Beutel-Notfall-Kit
Verschüttungs-Kit beinhaltet 30 Universal-Matten, 5 Saugstrümpfe, 6 Saugpolster, 5 Abfallsäcke, 54,4 L, , 320×520×410 mm
Catalog # NEWPKITL351
Supplier:   NEW PIG
PIG® clear cube Beutel-Notfall-Kit
Catalog # NEWPKITL351
Supplier:  NEW PIG
PIG® clear cube Beutel-Notfall-Kit
PIG® clear cube Beutel-Notfall-Kit
Verschüttungs-Kit beinhaltet 30 Universal-Matten, 5 Saugstrümpfe, 6 Saugpolster, 5 Abfallsäcke, 54,4 L, , 320×520×410 mm
Price
SFr. 267.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dieses „Grab & Go“-Notfall-Set verfügt über ein durchsichtiges Design für eine einfache Bestandsaufnahme der Notfallausrüstung.
  • Der robuste, durchsichtige Würfelbeutel ermöglicht eine schnelle Überprüfung der Notfallausrüstung
  • Der Klettverschluss am Deckel schützt den Inhalt und lässt sich leicht öffnen, um an die Absorptionsmittel zu gelangen
  • Der Schultergurt ermöglicht einen bequemen Transport zum Unfallort und macht das Set ideal zum Aufhängen
  • PIG HazMat Saugmatten sind speziell vorbehandelt und dienen so zur schnelleren Bindung von konzentrierten, korrodierenden Flüssigkeiten wie z. B. 98% Schwefelsäure und 30% Natronlauge
  • Durchsichtige Beutel, mit großer Aufschrift Spill Kit für eine schnelle Identifizierung
Enthält temporäre Entsorgungsbeutel und mit Bändern für eine saubere und praktische Entsorgung von gebrauchten Absorptionsmaterialien.
Ordering information: Enthält PIG®-Saugstrümpfe zum Auffangen und Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten, PIG®-Matten zum Aufsaugen der Flüssigkeit und PIG®-Kissen für größere Mengen und anhaltende Tropfen; geeignet für den Einsatz bei Chemikalienunfällen.
Delivery information:
Packaging:
Caution: Um die Wirksamkeit und Ihre Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, vor dem Kauf Verträglichkeits- und Absorptionstests Ihrer Chemikalien mit PIG® HAZ-MAT-Produkten durchzuführen.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Verschüttungs-Kit beinhaltet 30 Universal-Matten, 5 Saugstrümpfe, 6 Saugpolster, 5 Abfallsäcke
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    320×520×410 mm
  • Absorptionsvermögen:
    54,4 L
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.