MultiScreenHTS Filterplatten mit Glasfaserfilter
Product Details & Documents
MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für den Hochdurchsatz an automatisierten Arbeitsstationen entwickelt. Die Wells sind einzeln versiegelt, um ungewollte Beeinflussung während der Inkubation zu verhindern. Der Unterablauf ist für den Zugang zu den Filtern abnehmbar. Filterplatten sind in 96- und 384-Well-Versionen mit einer großen Auswahl an Membranen und Kunststoffen erhältlich.
- Stabile Seitenwände verbessern die Handhabung
- Großzügige Flächen für Barcode-Etiketten sind vorhanden
Das Design der MultiScreen HTS+ Hi-Flow-Filterplatte verringert unspezifische Bindungen und reduziert die Variabilität von Hintergrund- und Signalintensitäten speziell für biochemische Screening-Assays.
Das ursprüngliche Multiwell-Design eignet sich für viele Anwendungen, bei denen der Filter in eine Testschale eingetaucht werden muss. Der leicht entfernbare Unterlauf und das einzigartige Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zellscreening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für die Topcount-Detektion.
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Anwendung:Receptor/ligand binding assays, sample preparation, enzyme assays with precipitation, DNA purification
- Anz. Wells:384
- Porengröße:1,2/0,65 µm
- Steril:-
- Farbe:Opak
- Bezeichnung:MultiScreenHTS -FC plate, filtration area 0,09 cm²
- Material:Titan
- Seq:11
- Wellvolumen:20 - 100 μl
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- MILFMATAHCL00MultiScreen sealing tape, clear, non-sterile, for HTS plateLog in for availability1 * 100 ST - SFr. 163.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- MILFMSCPNPS0096-well collection plate, clear, non-sterileLog in for availability1 * 100 ST - SFr. 164.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- MILFMSCPNPP0096-well V-bottom collection plate, PP, clear, non-sterileLog in for availability1 * 100 ST - SFr. 671.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- MILFMAVMXXA04MultiScreen vacuum manifold replacement gasket kit, for filters to drain, standard multiwell plate, deep-well plate, or undersized plateLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 146.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- MILFMSTPCWH50Packard top count adapter for MultiScreen® HTS 96-well plateLog in for availability1 * 50 ST - SFr. 197.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- MILFMDCPN2M5096-well MultiScreen deep well receiver plate, PPLog in for availability1 * 50 ST - SFr. 871.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- MILFMAVMXXA08MultiScreen replacement standard ring, for MultiScreen platesLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 324.38
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- MILFMSVMHTS00MultiScreen HTS vacuum manifold, use with HTS platesLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 3’510.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- MILFMAVMXXA05MultiScreen replacement support grid, for MultiScreen platesLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 509.86
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- MILFMAVMXXA06MultiScreen replacement tubing set, for MultiScreen platesLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 183.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- MILFMAVMXXA07MultiScreen vacuum control valve and tee assembly, features on/off, vacuum control valveLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 476.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- MILFMSCPNUV4096-well MultiScreenHTS collection plate for UV analysis, non-sterileLog in for availability1 * 40 ST - SFr. 897.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- MILFMSSACCEPT0RMultiScreen® Acceptor plate, PP, clear, non-sterile for 96-well transport receiver plateLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 993.00
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.