Millicell® EZ Slides
Product Details & Documents
Mit dem Millicell® EZ Slide können Zellen direkt auf einem Objektträger gezüchtet, fixiert und gefärbt werden. Das Gerät muss vor der Analyse nicht auseinandergebaut oder Zellen von einem Gerät in ein anderes übertragen werden.
Die Polypropylen-Wells sind resistent gegen die meisten verwendeten Fixiermittel, sodass die Zellen auf dem Objektträger gezüchtet und direkt im Well gefärbt werden können. Nach der Färbung lässt sich der Objektträger einfach entnehmen, indem die vier seitlichen Laschen des Objektträgers heruntergedrückt und die Wells vom Objektträger abgehoben werden.
Die einfache Entnahme der Objektträger reduziert das Risiko einer Zellbeschädigung, zudem sind keine Spezialwerkzeuge zum Entnehmen der Wells vom Objektträger erforderlich. Erhöhte Eckrippen am Deckel erleichtern das Stapeln mehrerer Einheiten im Inkubator. Alternativ können sie in der mitgelieferten Schale inkubiert werden.
Erhöhte Eckrippen am Deckel erleichtern das Stapeln mehrerer Einheiten.
Techniken: Zellbasierter Assay, geeignet für Zellkulturen, Säugetierzellen: geeignet. Immunzytochemie: geeignet.
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Anz. Wells:96
- Steril:+
- Bezeichnung:8 well glass chamber slide, well surface area: 0,7 cm², well volume: 200 - 700 μl, L×W×H: 75×25×1 mm, slide only
- Material:PP
- Seq:04
- Slide type:Soda-lime glass slide
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungMaterialVerfügbarkeitPreis
- MILFPEZXMSH01Microscope slide holder for 4 and 8 well units, holds two slides, L×W×H: 128×86×147/17/95 mm, blackPSEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 254.00 SFr.