Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
MultiScreenHTS Filterplatten mit Glasfaserfilter
MultiScreenHTS -FC plate, filtration area 0,09 cm², Titan, Opak, 20 - 100 μl, 1,2/0,65 µm, 384, -, Receptor/ligand binding assays, sample preparation, enzyme assays with precipitation, DNA purification
  MILFMZFCN0W10
 :   Merck
MultiScreenHTS Filterplatten mit Glasfaserfilter
  MILFMZFCN0W10
 :  Merck
MultiScreenHTS Filterplatten mit Glasfaserfilter
MultiScreenHTS Filterplatten mit Glasfaserfilter
MultiScreenHTS -FC plate, filtration area 0,09 cm², Titan, Opak, 20 - 100 μl, 1,2/0,65 µm, 384, -, Receptor/ligand binding assays, sample preparation, enzyme assays with precipitation, DNA purification
SFr. 852.00
1 * 10 ST
MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für den Hochdurchsatz an automatisierten Arbeitsstationen entwickelt. Die Wells sind einzeln versiegelt, um ungewollte Beeinflussung während der Inkubation zu verhindern. Der Unterablauf ist für den Zugang zu den Filtern abnehmbar. Filterplatten sind in 96- und 384-Well-Versionen mit einer großen Auswahl an Membranen und Kunststoffen erhältlich.
  • Stabile Seitenwände verbessern die Handhabung
  • Großzügige Flächen für Barcode-Etiketten sind vorhanden
Das Design der MultiScreen HTS+ Hi-Flow-Filterplatte verringert unspezifische Bindungen und reduziert die Variabilität von Hintergrund- und Signalintensitäten speziell für biochemische Screening-Assays.
Das ursprüngliche Multiwell-Design eignet sich für viele Anwendungen, bei denen der Filter in eine Testschale eingetaucht werden muss. Der leicht entfernbare Unterlauf und das einzigartige Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zellscreening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für die Topcount-Detektion.
 :
 :
 :
  • Anwendung:
    Receptor/ligand binding assays, sample preparation, enzyme assays with precipitation, DNA purification
  • Anz. Wells:
    384
  • Porengröße:
    1,2/0,65 µm
  • Steril:
    -
  • Farbe:
    Opak
  • Bezeichnung:
    MultiScreenHTS -FC plate, filtration area 0,09 cm²
  • Material:
    Titan
  • Seq:
    10
  • Wellvolumen:
    20 - 100 μl
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMATAHCL00
    MultiScreen sealing tape, clear, non-sterile, for HTS plate
    1 * 100 ST - SFr. 163.00
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMSCPNPS00
    96-well collection plate, clear, non-sterile
    1 * 100 ST - SFr. 164.00
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMSCPNPP00
    96-well V-bottom collection plate, PP, clear, non-sterile
    1 * 100 ST - SFr. 671.00
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMAVMXXA04
    MultiScreen vacuum manifold replacement gasket kit, for filters to drain, standard multiwell plate, deep-well plate, or undersized plate
    1 * 1 ST - SFr. 146.00
  •  
    Bezeichnung
  • 736-0176
    MultiScreen centrifuge alignment frame
    1 * 4 ST - SFr. 87.70
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMACL09600
    MultiScreen column loader, 100 µl
    1 * 1 ST - SFr. 659.00
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMACL09625
    MultiScreen column loader, 25 µl
    1 * 1 ST - SFr. 659.00
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMACL0SC03
    MultiScreen column loader scraper
    1 * 3 ST - SFr. 162.00
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMACL09645
    MultiScreen column loader, 45 µl
    1 * 1 ST - SFr. 659.00
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMACL09680
    MultiScreen column loader, 80 µl
    1 * 1 ST - SFr. 661.00
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMSTPCWH50
    Packard top count adapter for MultiScreen® HTS 96-well plate
    1 * 50 ST - SFr. 197.00
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMDCPN2M50
    96-well MultiScreen deep well receiver plate, PP
    1 * 50 ST - SFr. 871.00
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMAVMXXA08
    MultiScreen replacement standard ring, for MultiScreen plates
    1 * 1 ST - SFr. 324.38
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMSVMHTS00
    MultiScreen HTS vacuum manifold, use with HTS plates
    1 * 1 ST - SFr. 3’510.00
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMAVMXXA05
    MultiScreen replacement support grid, for MultiScreen plates
    1 * 1 ST - SFr. 509.86
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMAVMXXA06
    MultiScreen replacement tubing set, for MultiScreen plates
    1 * 1 ST - SFr. 183.00
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMAVMXXA07
    MultiScreen vacuum control valve and tee assembly, features on/off, vacuum control valve
    1 * 1 ST - SFr. 476.00
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMSCPNUV40
    96-well MultiScreenHTS collection plate for UV analysis, non-sterile
    1 * 40 ST - SFr. 897.00
  •  
    Bezeichnung
  • MILFMSSACCEPT0R
    MultiScreen® Acceptor plate, PP, clear, non-sterile for 96-well transport receiver plate
    1 * 1 ST - SFr. 993.00