AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen | Avantor
Kryoboxen
81 (9×9), Tubes up to 12,5 mm Ø, Gelb, 133×133×45 mm
Katalognr. NEOL2-2911
Anbieter:   NEOLAB
Kryoboxen
Katalognr. NEOL2-2911
Anbieter:  NEOLAB
Kryoboxen
Kryoboxen
81 (9×9), Tubes up to 12,5 mm Ø, Gelb, 133×133×45 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cryoboxes are made from PP and comes with an alphanumerically labelled grid for identifying contents.
  • Designed for use in deep freezers at temperature of –90 to +120 °C
  • Transparent overlapping turned-up lid
Lieferinformationen: Assorted colour pack contains one of each colour blue, green, pink, yellow, transparent and orange.
Technische Daten
  • Fächer:
    81 (9×9)
  • Für:
    Tubes up to 12,5 mm Ø
  • Außen B×T×H:
    133×133×45 mm
  • Farbe:
    Gelb