VWR® Durac™ Plus, Aräometer
0,920 – 1,080, 0,002, 300 mm, PC
Katalognr. 620-2388
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Aräometer in einfacher Form sind für Anwendungen konzipiert, bei denen grobe Handhabung oder Kontamination ein Problem darstellen könnte.
- Robust und bruchsicher, bleifreies Ballastgewicht
- Gut lesbare schwarze Skala auf gelbem Hintergrund zur Vermeidung von Augenermüdung
- Einzeln serialisiert - Temperaturstandardisierung bei 15 °C
Geeignet für Anwendungen in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie.
: NIST.
: Enthält eine mehrsprachige Genauigkeitserklärung.
:
:
: Nicht empfohlen für die Verwendung mit erdölbasierten Flüssigkeiten oder anderen Korrosivstoffen; diese sollten an einem sauberen, trockenen, sicheren Ort gelagert und keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Technische Daten
- Länge:300 mm
- Material:PC
- Seq:001
- Teilung:0,002
- Messbereich:0,920 – 1,080