AuftragsverfolgungKontakt
pH-Pufferlösung | Avantor
pH-Pufferlösung
Technical buffer solution, 30×20 ml, 11,00, 30
Anbieter:   Mettler - Toledo
pH-Pufferlösung
Katalognr. METT30111135
Anbieter:  Mettler - Toledo
CAS Nummer:  
pH-Pufferlösung
pH-Pufferlösung
Technical buffer solution, 30×20 ml, 11,00, 30
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 98.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 30 ST
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    30
  • Bezeichnung:
    Technical buffer solution, 30×20 ml
  • pH-Wert:
    11,00