InfinityLab Stay safe caps
Product Details & Documents
InfinityLab Stay Safe caps stop evaporation of harmful solvent vapors from solvent bottles.
- Prevents 99,9% of solvents from leaching into the air
- Increase long-term mobile phase consistency
- GL 45 thread compatible with Agilent solvent bottles
These safety caps have been designed for optimal sealing with an integrated exhaust valve providing pressurisation during solvent extraction and allowing proper solvent flow to HPLC system. The exhaust valve contains a PTFE membrane to prevent contamination of your solvents from dirt and dust particles. Try the new A-Line Stay Safe caps for an airtight seal, complete with an innovative time strip that tells you when you need to change the valve or filter.
Technische Daten
- Bezeichnung:A-Line Stay Safe cap (GL45), 2-port, includes vent valve with time strip, 2 fittings (PFA) for Ø 3,2 mm tubing
- Seq:02
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HEWL5043-1221A-Line 6-L-Abfallbehälter-Set Enthält A-Line Stay Safe Verschluss (GL 45), 4-Port für Abfall, PTFE Abfallsammler, 2-Port, muss mit einem Kohlefilter verwendet werdenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HEWL5043-1789Lösungsmittelleitungen, in ultra reiner Schlauchqualität für Flaschenkopfverschlüsse, für LC/MS-Anwendungen empfohlen, 228 cm Länge, mit vormontiertem 1/4-28 PEEK-FittingEinloggen für Verfügbarkeit1 * 4 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HEWL5043-1190A-Line Stay Belüftungsventil, PTFE, mit Zeitstreifen für A-Line Stay Safe Verschluss (GL 45)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HEWL5043-1193A-Line Stay Safe Kohlefilter, 58 g, mit Zeitstreifen für A-Line Stay Safe Verschluss (GL 45), 4-Port für Abfall (HEWL5043-1220)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HEWL5043-1214A-Line Stay Safe Verschluss für Ø 1,6-mm-Schlauch, PFAEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HEWL5043-1215A-Line Stay Safe Verschluss für Ø 2,3-mm-Schlauch, PFAEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HEWL5043-1790Lösungsmittelleitungen für Flaschenkopfverschlüsse, 228 cm Länge, mit vormontiertem 1/4-28 PEEK-FittingEinloggen für Verfügbarkeit1 * 4 ST