Stativplatten
315×200 mm, 4,0 kg
Catalog # USBE2015
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl. Sicherer und rutschfester Stand. Für eine Vielzahl von Verwendungen einsetzbar. Mit Gewindebohrung M 10 an der Stirnseite und einem justierbarem Fuß.
- Gummifüße für sicheren Stand
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
- Robust
DIN 12892/55
Certifications: DIN 12892/55
Documents
USBE2013_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- L×B:315×200 mm
- Seq:06
- Gewicht:4,0 kg