CITALOPRAM HYDROBROMIDE 0.1 MG/ML IN METHANOL (AS FREE BASE) 1 * 1 mL
Katalognr. PROOAMP0242.00-02
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CITALOPRAM HYDROBROMIDE 0.1 MG/ML IN METHANOL (AS FREE BASE) 1 * 1 mL
Katalognr. PROOAMP0242.00-02
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
Frequently Bought Together
Pufferlösung, Ready to Use
Anbieter: WTW
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Anbieter: Merck
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Anbieter: VWR Chemicals
pH Pufferlösungen, DuraCal
Anbieter: HAMILTON BONADUZ
Leitfähigkeitsstandards
Anbieter: HAMILTON BONADUZ
Leitfähigkeitsstandards bei 25 °C, Kaliumchloridlösungen
Anbieter: VWR Chemicals
Primärfarblösungen, Reag. Ph. Eur.
Anbieter: VWR Chemicals
Benzoesäure, Supelco®
Anbieter: Merck
HYDROCHLOROTHIAZIDE 1.0 MG/ML IN METHANOL 1 * 1 mL
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
pH buffer solutions
Anbieter: Mettler - Toledo
pH buffer, single-use, SINGLET™
Anbieter: Hach
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Anbieter: Hach