AuftragsverfolgungKontakt
Storage Sacks | Avantor
Storage Sacks
Approx. 1250 bags/pack, 0,05 mm, 200×400 mm
Katalognr. LAMA117
Anbieter:   LAMAPLAST
Storage Sacks
Katalognr. LAMA117
Anbieter:  LAMAPLAST
Storage Sacks
Storage Sacks
Approx. 1250 bags/pack, 0,05 mm, 200×400 mm
Preis
SFr. 297.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 kg
Product Details & Documents
LDPE, neutral storage bags.
  • With bottom weld
  • Can be used for foodstuffs
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Approx. 1250 bags/pack
  • Abmessungen:
    200×400 mm
  • Seq:
    03
  • Stärke:
    0,05 mm